Amidon soluble ACS Iodometric Titrations
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Amylodextrine
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 256-258° dec.
Solubility: Soluble in hot water
Merck Reference: 14,8799
MDL No.: MFCD00082026
Formule:
(C₆H₁₀O₅)n Poids moléculaire: 162.14 g/mol Point de fusion: 256…258 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082026 Numéro CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Indice Merck: 14,8799 |