Imprimer
Amidon soluble ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 462 EUR
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Amidon soluble ACS
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test