Imprimer
Amidon soluble analysis_for
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 263 EUR
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
Amidon soluble analysis_for
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test