Imprimer
Amidon (de la patate), en poudre, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
419695000 419690025
ACRO419695000EA 66.3 EUR
ACRO419695000 ACRO419690025
Amidon (de la patate), en poudre, très pur
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 18.0 % to 20.5 % (1 g, 130°C, 90 min)
Ash ≤0.5 % (900°C)
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 25 g
pH 6 to 8 (50 % suspension in water)
Sulfite (as SO2) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤0.07 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm