Imprimer
Agarose, Electran, large gamme, faible fusion pour l'électrophorèse
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444152GEA 891 EUR
444152G 444153H
Agarose, Electran, large gamme, faible fusion pour l'électrophorèse
Agarose
Agarose à température de fusion et de gélification basse, faible teneur en sulfate et grande transparence. Convient à une utilisation dans l'électrophorèse de protéines et d'acides nucléiques et dans l'immobilisation de substances thermolabiles (p. ex. bactéries, levure et cellules eucaryotes) en raison de son bas de point de gélification. En outre, son bas point de fusion permet à cet agarose de récupérer les protéines et acides nucléiques sans dénaturation lors de la refusion.
  • Free from DNases and RNases
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Interaction ADN Aucun
DNases, RNases Non détecté
Electroendosmose (-Mr) Max 0.10
Point de fusion (1,5 %; eau) Max. 65 °C
Pouvoir gélifiant (1,5 %; eau) Min. 200 g/cm²
Température de gélification (1,5 %; eau) Max. 26 - 30 °C
SO4 (Sulfate) Max. 0,1 %