Agarose, Electran, Haute résolution pour l'électrophorèse
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L'agarose haute résolution HS est optimisé pour assurer une séparation exceptionnelle de fragments d'acide nucléique de moins de 1000 paires de bases, avec un écart de quelques paires de bases seulement. Il conserve les caractéristiques de gélification de l'agarose haute résolution standard avec une résistance de gel considérablement accrue, au dépend d'une température de fusion plus élevée. Il produit ainsi des gels souples et faciles à manipuler. Ces propriétés en font l'agarose de choix pour les séparations de gel analytique visant à vérifier la qualité et la taille des fragments amplifiés et pour une utilisation dans la cartographie de restriction impliquant de petits fragments de digestion.
- Exempt de RNase et de DNase
Point de fusion:
60…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081294 Numéro CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Interaction ADN | Conforme |
DNases, RNases | Conforme |
Electroendosmose (-Mr) | Max. 0,13 |
Pouvoir gélifiant (4%) | Min. 1400 g/cm² |
Température de gélification (4%) | 32,5 - 38,0 °C |
Point de fusion (4%) | Max. 90 °C |
Résidu de calcination | Max. 1,0 % |
Perte à la dessiccation | Max. 10,0 % |
SO4 (Sulfate) | Max. 0,15 % |