Imprimer
Agarose ME pour électrophorèse de macromolécules
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16693.06 A16693.14
A16693.06EA 41.2 EUR
A16693.06 A16693.14
Agarose ME pour électrophorèse de macromolécules
Agarose
CAS No.: 9012-36-6 MDL No.: MFCD00081294
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM