Imprimer
Agar, en poudre, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Agar Agar, Agar-agar
20768.235EA 78.8 EUR
20768.235 20768.292 20768.361
Agar, en poudre, TECHNICAL
Agar
Not suitable for microbiological purposes
Point de fusion: 90
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081288
Numéro CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Indice Merck: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme