Imprimer
Cellulose, microcrystalline
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Microcrystallinecellulose
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
A17730.36EA 91 EUR
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
Cellulose, microcrystalline
Cellulose
CAS No.: 9004-34-6 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,1965 MDL No.: MFCD00081512
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Poids moléculaire: 342.3 g/mol
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Indice Merck: 14,1965