Imprimer
L(-)-Mannose ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A17722.01 A17722.03 A17722.06
A17722.01EA 60.6 EUR
A17722.01 A17722.03 A17722.06
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose
Purity: 99% CAS No.: 10030-80-5 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 1724628
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136021
Numéro CAS: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2