Imprimer
D(-)-Fructose ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A17718.30 A17718.0B A17718.0I
A17718.30EA 39.3 EUR
A17718.30 A17718.0B A17718.0I
D(-)-Fructose ≥99%
D(-)-Fructose
Purity: 99% CAS No.: 57-48-7 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Odour: Odourless Melting Point: ca 105-110° Beilstein Reference: 1239004 Merck Reference: 14,4273 Optical Rotation: -89° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00148910
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 105…110 °C
Densité: 1,59
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Indice Merck: 14,4273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM