Imprimer
D(-)-Arabinose 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
161450250 161451000
ACRO161450250EA 95.4 EUR
ACRO161450250 ACRO161451000
D(-)-Arabinose 99+%
D(-)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 152…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135608
Numéro CAS: 28697-53-2
EINECS: 233-708-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -101.0° to 106.0° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O) (after 24 h)