D(+)-Glucose Reag. Ph. Eur., Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Glucose, Dextrose anhydre, D-Glucose
MQ100
Formule:
C₆H₁₂O₆ Poids moléculaire: 180.16 g/mol Point de fusion: 146 Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148912 Numéro CAS: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Indice Merck: 14,04459 |