Imprimer
Bleu patente V sel de sodium pour la microscopie C.I. 42051, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de sodium, C.I. 42051, Bleu acide 3 sel de sodium
21605-100G 21605-10G 21605-25G
21605-100GEA 251 EUR
21605-100G 21605-10G 21605-25G
Bleu patente V sel de sodium pour la microscopie C.I. 42051, Sigma-Aldrich®
Bleu patente V sel de sodium
Patent blue V sodium salt has been used as a stain in pharmacology. It is mainly used as a food color.
Synonyms: Acid blue 3 sodium salt; food blue 5 sodium salt
Formule: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
Poids moléculaire: 582.67
Numéro MDL: MFCD09608138
Numéro CAS: 20262-76-4
EINECS: 243-654-4