Imprimer
D(+)-Glucose 99,5 Biotechnology
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Glucose, Dextrose anhydre, D-Glucose
0188-1KGEA 80.9 EUR
0188-1KG 0188-2.5KG 0188-50KG 0188-12KG 0188-500G 0188-5KG
D(+)-Glucose 99,5 Biotechnology
D(+)-Glucose
Sucre utilisé comme source d'énergie en milieu de culture spécialisé.
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point de fusion: 146
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Indice Merck: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <=0,00004%
Chlorure <=0,01%
DNase non détecté
Métaux lourds (en : Pb) <=0,0005%
Éléments insolubles <=0,005%
Fer <=0,0005%
Perte à la dessiccation <=0,2%
Protéases non détecté
Pureté >=99,5%
Résidus à la combustion <=0,02%
RNase non détecté
Rotation spécifique 52,5° - 54°
Sulfate et sulfite <=0,005%