Imprimer
D(+)-Glucose, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16828.36 A16828.0C A16828.0E
A16828.36EA 36 EUR
A16828.36 A16828.0C A16828.0E
D(+)-Glucose, anhydre 99%
D(+)-Glucose
Purity: 99% CAS No.: 50-99-7 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: 147-153° Beilstein Reference: 1281608 Merck Reference: 14,4459 Optical Rotation: +53° (c=10 in water, 3h) MDL No.: MFCD00063774
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 147…153 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Indice Merck: 14,4459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM