D(+)-Saccharose Ph. Eur.
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention: Ne pas utiliser pour préparation administrée par voie parentérale
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ Point de fusion: 169…170 °C Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006626 Numéro CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Indice Merck: 13,08966 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification (IR) | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Conductivity (20°C; 31,3 %) | Max. 35 µS/cm |
Specific optical rotation (26 %; water) | 66.3 - 67 ° |
Colour value | Max. 45 |
Reducing sugars | Passes test |
SO3 (as SO2) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (105°C; 3 h) | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Passes test |