Imprimer
Saccharose, EMPROVE® EXPERT NF, BP, Ph. Eur., JP pour la centrifugation par paliers de densité, pour production biopharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
1.07654.1000 1.07654.5000 1.07654.9029
1.07654.1000EA 457 EUR
1.07654.1000 1.07654.5000 1.07654.9029
Saccharose, EMPROVE® EXPERT NF, BP, Ph. Eur., JP pour la centrifugation par paliers de densité, pour production biopharmaceutique, SAFC®
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Indice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM