Imprimer
D(+)-Saccharose, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
573113-1 573113-5
573113-1EA 147 EUR
573113-1 573113-5
D(+)-Saccharose, Millipore®
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342.3 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Indice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM