D(+)-Saccharose
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ Poids moléculaire: 342.3 g/mol Point de fusion: 169…170 °C Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006626 Numéro CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Indice Merck: 13,08966 |