Imprimer
D(+)-Saccharose ≥99.9%, Ultrapure sans DNAse, RNAse
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
0335-1KGEA 137 EUR
0335-1KG 0335-5KG 0335-500G 0335-10KG 0335-12KG 0335-2.5KG 0335-50KG
D(+)-Saccharose ≥99.9%, Ultrapure sans DNAse, RNAse
D(+)-Saccharose
Réactif commun dans les procédures de routine des acides nucléiques et les colorations de chargement d'électrophorèse.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Indice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chlorure ≤0.005%
DNase non détecté
Glucose ≤0.1%
Métaux lourds (en Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Invert Sugar ≤0.1%
Iron ≤0.0005%
Perte à la dessication ≤0.03%
Protéases non détecté
Purity ≤99.9%
RNase non détecté
Solubilité (10%, Eau) Passe
Rotation spécifique 66.3 – 66.8°
Sulfate ≤0.005%