Imprimer
D(+)-Saccharose ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
A15583.0C A15583.0E A15583.36
A15583.0CEA 261 EUR
A15583.0C A15583.0E A15583.36
D(+)-Saccharose ≥99%
D(+)-Saccharose
Purity: 99% CAS No.: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 90825 Merck Reference: 14,8881 Optical Rotation: +66.5° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00006626
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342.3 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Densité: 1.580
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Indice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM