D(+)-Glucose monohydraté pour biochimie
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
Formule:
C₆H₁₂O₆·H₂O Poids moléculaire: 198.17 g/mol Point de fusion: 83 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149450 Numéro CAS: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | 52.5 - 53.3 deg |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Maltose and Isomaltose | Max. 0.5 % |
Water | 7 - 9.5 % |