Imprimer
D(+)-Glucose monohydraté Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
24369.290EA 70.6 EUR
24369.290 24369.461
D(+)-Glucose monohydraté Ph. Eur.
D(+)-Glucose monohydraté
Le cas échéant, la substance est apyrogène.
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
Poids moléculaire: 198.17 g/mol
Point de fusion: 83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Residual solvents Passes test
Appearance Poudre cristall. blanche
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Solution S Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 deg
Foreign sugars, soluble starch, dextrins Passes test
SO3 (as SO2) Max. 15 ppm
Cl (Chloride) Max. 125 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ba (Barium) Passes test
Ca (Calcium) Max. 200 ppm
Lead in sugars Max. 0.5 ppm
Water 7 - 9.5 %
Sulphated ash Max. 0.1 %