Imprimer
D(+)-Glucose monohydraté, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
1.04074.0500EA 35.9 EUR
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
D(+)-Glucose monohydraté, Millipore®
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM