Imprimer
D(+)-Glucose monohydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
0113.1000EA 41.27 EUR
0113.1000 0113.9050
D(+)-Glucose monohydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
Poids moléculaire: 198.17 g/mol
Point de fusion: 83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Residue after Ignition max. 0.015 %
Starch passes test
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 0.2
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5