Imprimer
Acide D-gluconique 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
8.22057.0100EA 27.1 EUR
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
Acide D-gluconique 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide D-gluconique
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
Poids moléculaire: 196.16 g/mol
Point d'ébullition: 674
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004240
Numéro CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (500 g/l, H2O, 20 °C)