L(+)-Acide lactique 20% (p/p) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₆O₃ Densité: 1,05 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064266 Numéro CAS: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with NaOH | ≥18 % |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |