Imprimer
D(+)-Tréhalose dihydraté, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D(+)-Tréhalose à 2 molécules d'eau
625625-50 625625-2500 625625-1KG
625625-50EA 144 EUR
625625-50 625625-2500 625625-1KG
D(+)-Tréhalose dihydraté, Millipore®
D(+)-Tréhalose dihydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Poids moléculaire: 378.33 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM