Imprimer
D(+)-Tréhalose dihydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
182550250 182550025 182551000 182555000
ACRO182550250EA 148 EUR
ACRO182550250 ACRO182550025 ACRO182551000 ACRO182555000
D(+)-Tréhalose dihydraté 99%
D(+)-Tréhalose dihydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.5 to 10.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +177° to +181° (20°C, 589 nm) (c=7, water)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm