Imprimer
D(+)-Maltose monohydraté ≥92% (base anhydre), GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25188.187EA 187 EUR
25188.187 25188.291
D(+)-Maltose monohydraté ≥92% (base anhydre), GPR RECTAPUR®
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Indice Merck: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous) min. 92%
pH (20°C; 5 %) 4,5 - 6,0
Pouv.rot.spéc.(10 %; eau)(sur anhydre) 135 - 139 °
Métaux lourds (en Pb) Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) Max. 0,1 %
Eau 4 - 7 %