Imprimer
D(+)-Maltose monohydraté, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.05912.0025 1.05912.0100
1.05912.0025EA 74.3 EUR
1.05912.0025 1.05912.0100
D(+)-Maltose monohydraté, Millipore®
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Indice Merck: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM