D(+)-Maltose monohydraté 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 6363-53-7
Molecular Formula: C12H22O11.H2O
Formula Weight: 360.32 (342.30anhy)
Melting Point: ca 120° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether
Beilstein Reference: 5784659
Merck Reference: 14,5714
Optical Rotation: +130° (c=2 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00149343
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Point de fusion: ∼ 120 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149343 Numéro CAS: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Indice Merck: 14,5714 |