Imprimer
D(+)-Maltose monohydraté 92+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
329911000 329915000 329910025
ACRO329911000EA 62.7 EUR
ACRO329911000 ACRO329915000 ACRO329910025
D(+)-Maltose monohydraté 92+%
D(+)-Maltose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149343
Numéro CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Indice Merck: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Additional info remainder mainly glucose and maltotriose
HPLC ≥92.0 %
Specific optical rotation on dry substance