Imprimer
trans-Platine ≥64,5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trans-Diamminedichloroplatinum (II), trans-Diammineplatinum (II) dichloride, trans-Dichlorodiammine platinum(II), trans-Dichlorodiamineplatinum(II)
10472.01 10472.03 10472.06
10472.01EA 95.9 EUR
10472.01 10472.03 10472.06
trans-Platine ≥64,5%
trans-Platine
CAS No.: 14913-33-8 Molecular Formula: Cl2H6N2Pt Formula Weight: 300.06 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011623
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
Poids moléculaire: 300.05 g/mol
Point de fusion: 340 °C (déc.)
Densité: 3.746 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011623
Numéro CAS: 14913-33-8
EINECS: 238-980-9