Imprimer
cis-Platine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Platinol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.24510.0100 8.24510.0500
8.24510.0100EA 63.1 EUR
8.24510.0100 8.24510.0500
cis-Platine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
cis-Platine
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
Densité: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011623
Numéro CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,02341
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Molar Mass 300.05 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 3.7 g/cm3 (20 °C)