Imprimer
cis-Platine 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Platinol
193762500 193760010 193760050
ACRO193762500EA 185 EUR
ACRO193762500 ACRO193760010 ACRO193760050
cis-Platine 99.99% (sur base traces de métaux)
cis-Platine
Formule: H₆Cl₂N₂Pt
Point de fusion: 277 °C
Densité: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011623
Numéro CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,02341
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 64.0 to 66.0 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.01 %