Imprimer
Oxyde de diméthyle-trifluorure de bore
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
204060500 204062500
ACRO204060500EA 56.3 EUR
ACRO204060500 ACRO204062500
Oxyde de diméthyle-trifluorure de bore
Oxyde de diméthyle-trifluorure de bore
Formule: C₂H₆BF₃O
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1,23 g/cm³
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013192
Numéro CAS: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN: 2965
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)