Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₁₀BF₃O Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa) Point de fusion: –60 °C Densité: 1,125 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013194 Numéro CAS: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8 (3),I Indice Merck: 13,01340 |
Résultats des tests de spécification
Density | 1.013 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |