Imprimer
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
A15275.AE A15275.AP A15275.AU
A15275.AEEA 40.8 EUR
A15275.AE A15275.AP A15275.AU
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore ≥98%
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore
Purity: 98+% CAS No.: 109-63-7 Molecular Formula: C4H10BF3O Formula Weight: 141.93 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.3440 Odour: Acrid Melting Point: -60° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 3909607 Merck Reference: 14,1350 UN No.: 2604 MDL No.: MFCD00013194
Formule: C₄H₁₀BF₃O
Poids moléculaire: 141.93 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.130
Point éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013194
Numéro CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 I
Indice Merck: 14,1350