Imprimer
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore (∼48% BF₃)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
174560010 174560025 174560250 174561000
ACRO174560010EA 188 EUR
ACRO174560010 ACRO174560025 ACRO174560250 ACRO174561000
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore (∼48% BF₃)
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore
Formule: C₄H₁₀BF₃O
Point d'ébullition: 126 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,12 g/cm³
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013194
Numéro CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Indice Merck: 13,01340
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid (May darken on storage)
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥97.5 %