Imprimer
Réactif colorant dosage nitrites SKALAR
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC310971.1000 MC310971.5000
PRLSMC310971.1000EA 90.9 EUR
PRLSMC310971.1000 PRLSMC310971.5000
Réactif colorant dosage nitrites SKALAR
Réactif colorant dosage nitrites
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8,III