Benzalkonium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Point de fusion: 29…34 °C Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145757 Numéro CAS: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 1759 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 37 - 41 °C |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 115 °C |
pH | 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Benzyldimethylalkylammonium chloride |
Hill Formula | [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl |