Imprimer
Benzalkonium chlorure alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
215410010 215411000 215410051
ACRO215410010EA 239 EUR
ACRO215410010 ACRO215411000 ACRO215410051
Benzalkonium chlorure alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Benzalkonium chlorure
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Point de fusion: 40 °C
Densité: 0,98 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 8001-54-5
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Solid or thick gel (May contain yellowish-white fragments)
Infrared spectrum Conforms
Assay 95.0 to 104.0 % (on anhydrous basis)
Water ≤10.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Total amines ≤3.6 %