Fullerene C70 98+%, en poudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 115383-22-7
Density: ca 1.7
Appearance: Black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00282904
Formule:
C₇₀ Point d'ébullition: 500…600 °C (subl.) Point de fusion: > 280 °C Densité: ∼1,7 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00282904 Numéro CAS: 115383-22-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |