Imprimer
Fullerene C60 99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
295012500 295010010
ACRO295012500EA 206 EUR
ACRO295012500 ACRO295010010
Fullerene C60 99.9%
Fullerene C60
Formule: C₆₀
Point de fusion: ? 280 °C
Densité: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151408
Numéro CAS: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.85 %