Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.95% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DMSO-D6
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
D₃CS(O)CD₃ Poids moléculaire: 84.09 g/mol Point d'ébullition: 189 Point de fusion: 20.2 Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 82 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002090 Numéro CAS: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Résultats des tests de spécification
Deuteration degree | ≥ 99.95 % |
Water (K. Fischer, HO + DO) | ≤ 0.020 % |
Performance test (NMR-spectrum) | passes test |
Water (NMR, HO) | ≤ 0.010 % |