Imprimer
Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.8% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO-D6
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
1.03424.0009EA 60.2 EUR
1.03424.0009 1.03424.0010 1.03424.0100 1.03424.0025 1.03424.0005 1.03424.0011 1.03424.0050
Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.8% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
Poids moléculaire: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 20.2
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 82 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Deuteration degree ≥ 99.80 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %