Imprimer
Diméthylsulfoxyde-D6 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO-D6
174890500 174892500
ACRO174890500EA 303 EUR
ACRO174890500 ACRO174892500
Diméthylsulfoxyde-D6 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
Poids moléculaire: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 20.2
Densité: 1.19 g/cm³
Point éclair: 88 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %