Deuterium oxyde Isotope_(99.9% D), MagniSolv™ NMR , pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Eau lourde, Eau-D2
MQ200
MagniSolv™ deuterated solvents provide:
• Reliable results in the NMR-spectra by excellent chemical purity and highest isotopic enrichment.
• Reliable deuteration degrees.
• Low residual water content.
• Determination of water content in two ways.
Formule:
D₂O Poids moléculaire: 20 g/mol Point d'ébullition: 101.3 Point de fusion: 3.8 Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00044636 Numéro CAS: 7789-20-0 EINECS: 232-148-9 Indice Merck: 12,02984 |
Résultats des tests de spécification
Deuteration degree | ≥ 99.90 % |
Performance test (NMR-spectrum) | passes test |